Key Documents
1.01231
Supelco
Isoamyl acetate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Isoamyl acetate, iso-Amyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
204-662-3
Pression de vapeur
7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
355 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1-10 % (v/v)
Impuretés
≤0.1% Free acid (as CH3COOH)
≤0.1% Water
≤1% Isoamyl alcohol (GC)
pH
7
Point d'ébullition
142 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 36 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.1 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.873
Isoamyl alcohol (GC): ≤ 1.0 %
Water: ≤ 0.1 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup