Principaux documents
1.01211
Millipore
Sulfate d'ammonium
for biochemistry
Synonyme(s) :
Mascagnite
1 KG
61,90 €
5 KG
222,00 €
50 KG
1 520,00 €
61,90 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
61,90 €
5 KG
222,00 €
50 KG
1 520,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-984-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
61,90 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
754-764 g/L
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for biochemistry
Application
Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1.
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric)≥ 99.5 %Insoluble matter≤ 0.005 %pH-value (5 %; water)4.5 - 5.5Chloride (Cl)≤ 0.0005 %Nitrate (NO₃)≤ 0.001 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %As (Arsenic)≤ 0.0001 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Cd (Cadmium)≤ 0.0001 %Cu (Copper)≤ 0.0001 %Fe (Iron)≤ 0.0002 %Pb (Lead)≤ 0.0001 %Zn (Zinc)≤ 0.0001 %Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.01 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Articles
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.