Principaux documents
1.00955
Supelco
1,2-Dichloroéthane
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Beilstein:
605264
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-458-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
83 °C (lit.)
Pression de vapeur:
87 mmHg ( 25 °C)
Pour en savoir plus sur le produit 1.00955, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Puissance
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.6 %
Impuretés
≤0.000002% Cd (Cadmium)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000002% Pb (Lead)
≤0.000002% Sr (Strontium)
≤0.000005% Al (Aluminium)
≤0.000005% Ba (Barium)
≤0.000005% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00002% Ca (Calcium)
≤0.00002% K (Potassium)
≤0.00003% Free chlorine (Cl)
≤0.00005% Na (Sodium)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.030% Water
Couleur
APHA: ≤50
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Température de transition
flash point 13 °C
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA®
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Air
Remarque sur l'analyse
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 50 HazenTitrable acid≤ 0.0003 meq/gDensity (d 20 °C/20 °C)about 1.25Free chlorine (Cl)≤ 0.00003 %Al (Aluminium)≤ 0.000005 %Ba (Barium)≤ 0.000005 %Ca (Calcium)≤ 0.00002 %Cd (Cadmium)≤ 0.000002 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.0001 %K (Potassium)≤ 0.00002 %Mg (Magnesium)≤ 0.000005 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Na (Sodium)≤ 0.00005 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.000002 %Sr (Strontium)≤ 0.000002 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %Evaporation residue≤ 0.0020 %Water
≤ 0.030 %≤ 0.030 %
Evaporation Number: 4.1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)