Principaux documents
1.00923
Supelco
Éther diéthylique
≥99% (GC), EMPLURA®
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
1 L
59,80 €
25 L
724,00 €
59,80 €
Date d'expédition estimée le13 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
59,80 €
25 L
724,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-467-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
Essai:
≥99% (GC)
pb:
34.6 °C (lit.)
Pression de vapeur:
587 hPa ( 20 °C)
59,80 €
Date d'expédition estimée le13 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Éther diéthylique, EMPLURA®
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Puissance
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36.5 %
Impuretés
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.002% Free acid (as CH3COOH)
≤0.2% Water
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of chloropropanol esters and glycidyl esters in nutritional foods by gas chromatography-tandem mass spectrometry based on acid hydrolysis and solid-phase extraction : cette étude propose une méthode innovante de détection des contaminants toxiques dans les denrées alimentaires, en utilisant la chromatographie en phase gazeuse, ainsi que l'éther diéthylique comme solvant clé dans la préparation des échantillons (Li et al., 2024).
  • Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1 : la recherche porte sur l'utilisation de l'éther diéthylique dans le procédé de purification d'enzymes issues d'environnements extrêmes, améliorant ainsi à les applications biotechnologiques (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
  • Chemical composition and antimicrobial study of Crossobamon orientalis body oil : l'étude souligne le rôle de l'éther diéthylique dans l'extraction et l'analyse des constituants chimiques des échantillons biologiques, permettant de mieux comprendre leurs propriétés antimicrobiennes (Ahmad et al., 2024).
  • A Static Headspace Gas Chromatography Method for Quantitation of Residual Solvents in Nanoformulations : l'étude présente une avancée méthodologique en chimie analytique grâce à l'utilisation de l'éther diéthylique pour quantifier les solvants résiduels dans les préparations pharmaceutiques, garantissant leur sécurité et leur conformité (Kattel ets Clogston, 2024).
Conditionnement
1.00923.0521 : 500 ml, Minimum de commande : 20
Réf. 1.00923.0521 : 500 ml, Minimum de commande : 20
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Acides libres (exprimés en CH₃COOH) : ≤ 0,002 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,713 à 0,716
Peroxydes (exprimés en H₂O₂) : ≤ 0,00003 %
Substances facilement carbonisables : test réussi
Eau : ≤ 0,2 %
Produit stabilisé avec 5 à 10 ppm de 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol (BHT)
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.