Principaux documents
1.07026
Supelco
Éther diéthylique
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
2.5 L
166,00 €
166,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
166,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-467-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
166,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Éther diéthylique, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Puissance
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Contient
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Limite d'explosivité
36.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
Impuretés
≤0.000015% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Inhibition of Food-Borne Pathogen Growth and Biogenic Amine Synthesis by Spice Extracts.: This research explores the efficacy of spice extracts in inhibiting pathogen growth, with diethyl ether used in the extraction process to isolate active compounds (Kuley et al., 2024).
  • β-sitosterol isolated from the leaves of Trema orientalis (Cannabaceae) promotes viability and proliferation of BF-2 cells.: Features the use of diethyl ether in the extraction of β-sitosterol, showcasing its application in bioactive compound isolation for medical research (Mekarunothai et al., 2024).
  • Solvent Extraction of PDMS Tubing as a New Method for the Capture of Volatile Organic Compounds from Headspace.: Introduces a novel method for capturing volatile organic compounds using diethyl ether, enhancing analytical capabilities in chemical ecology (Thomas et al., 2024).
  • Metal Vapour Synthesis of an Organometallic Barium(0) Synthon.: Describes the critical role of diethyl ether in the synthesis of complex organometallic compounds, underlining its utility in advanced materials science (Townrow et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Boiling point: 34 - 35 °C
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.000015 %
Carbonyl compounds (as HCHO): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
The product is stabilized with 5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup