Documents
1.00910
Supelco
Éther de pétrole
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Petroleum ether
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NB.21
Pression de vapeur
19-50 kPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
16750 mg/kg LD50, oral (Rat)
3350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-8.3 % (v/v)
Impuretés
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
kinematic viscosity
0.4-0.7 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
50-70 °C/1013 hPa
Pf
<-20 °C
Température de transition
flash point -20 °C
Densité
0.65-0.7 g/cm3 at 15 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Remarque sur l'analyse
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Boiling range (50-70°C): ≥ 90 % (v/v)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.654 - 0.670
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C