Principaux documents
1.00664
SAFC
Parteck LUB CST
(Calcium stearate vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Parteck® LUB CST
250 G
112,00 €
20 KG
1 054,00 €
112,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
250 G
112,00 €
20 KG
1 054,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3(CH2)16-COO)2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
216-472-8
112,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
460 °C (DIN 51794)
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Taille des particules
~4 μm (d50)
Pf
140-160 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clé InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Description générale
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® LUB, a product line of our most effective excipients for lubrication, demonstrates excellent batch-to-batch consistency and helps you to achieve a reliable workflow in your tablet manufacture. Parteck® LUB CST is a vegetable-origin calcium stearate.
Caractéristiques et avantages
  • Consistent functionality and performance
  • Vegetable origin for minimal regulatory effort
  • Specified particle size and surface area for a reliable performance
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.