Documents
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41115700
Forme
beads
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
300-1100 μm
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable