Documents
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
Synonyme(s) :
Molybdatophosphoric acid spray solution
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
425 °C (2-Propanol)
Limite d'explosivité
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de transition
flash point 12 °C (2-Propanol)
Densité
0.84 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Point d'éclair (°C)
12 °C - (2-Propanol)