1.00401
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
Synonyme(s) :
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (precipitation titration)
Forme
solid
Puissance
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
795 °C
Solubilité
0.49 g/L
Densité
4.70 g/cm3 at 26 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
Clé InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable