Merck
1.00366
Acide (S)-lactique
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
Synonyme(s) :
Acide L-(+)-lactique, Acide (S)-2-hydroxypropionique, Acide sarcolactique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
E Number:
E270
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
90%
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
122 °C/20 hPa
mp
18 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
General description
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide lactique est utilisé comme acidifiant dans les formes orales, topiques et parentérales.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, l'acide (S)-lactique env. 90 % Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide (S)-lactique
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..