1.00223
Methyl benzoate
(distilled and stabilized Type A), Technipur®
Synonyme(s) :
Methyl benzenecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.68 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
0.36 hPa ( 20 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A solvent in the ink-jet printing of polymers.
- A nonreacting plasticizer in the efficient crosslinking reaction of phenolic resin.
- A starting material to synthesize glycol dibenzoate plasticizers by transesterification with glycols.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup