09-275
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein kinase JAK2, Janus kinase 2, JAK-2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
pig, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Informations sur le gène
chicken ... Jak2(374199)
frog ... Jak2(100036599)
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
pig ... Jak2(397201)
rat ... Jak2(24514)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected JAK2 on 10 µg of LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable