09-271
Anti-Rac1b Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAC1(5879)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative detected Rac1b in human colon cancer and human prostate cancer tissue sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rac1b in MCF7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1