Principaux documents
07-832
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Focal Adhesion Kinase, pp125FAK, FADK1, PTK2
100 μL
536,00 €
536,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
536,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
536,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
chicken, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr861)
Informations sur le gène
human ... PTK2(5747)
Spécificité
Predicted to cross-react with rat based on sequence homology (100%), but have not been tested.
Recognizes phosphorylated FAK (Tyr861)
Immunogène
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat, chicken, and frog phospho-FAK (Tyr861)
Application
Detect phospho-FAK (Tyr861) using this Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody validated for use in WB & IC.
Description de la cible
125 kDa
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Focal adhesion kinase signaling controls cyclic tensile strain enhanced collagen I-induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
Donald F Ward,William A Williams,Nicole E Schapiro,Genevieve L Weber,Samuel R Christy et al.
Molecular & Cellular Biomechanics : Mcb null