Documents
07-807
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Met (Tyr1003) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1003)
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Spécificité
Predicted to cross-react with Mouse and Rat based on complete sequence homology.
Recognizes Met phosphorylated on Tyr1003.
Immunogène
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, and rat phospho-Met (Tyr1003).
Application
Anti-phospho-Met (Tyr1003) Antibody is an antibody against phospho-Met (Tyr1003) for use in WB.
Qualité
Routinely evaluated by immunoblot.
Description de la cible
155 kDa
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
A selective c-met inhibitor blocks an autocrine hepatocyte growth factor growth loop in ANBL-6 cells and prevents migration and adhesion of myeloma cells
Hov, H?kon, et al
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 10, 6686-6694 (2004)