07-794
Anti-Rab13 Antibody
Upstate®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB13(5872)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Independent laboratory demonstrated this antibody worked in Immunofluorescence studies at a 1:100-1:500 dilution.
Immunoprecipitation (IP):
Independent laboratory demonstrated this antibody works in Immunoprecipitation.
Qualité
This lot detected Rab13 at 1:1,000 (1g/mL) dilution in lysates from PC12 lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable