07-448-S
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K27me1, Histone H3 (monomethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Reported by an independent laboratory (Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis:
0.1-0.2 μg/mL had detected monomethylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa acid extract
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable