07-369-I
Anti-dimethyl Histone H3 Antibody (Lys36)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H3.1t, H3/t/ H3t/ H3/g
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys36)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot imunoprecipitated dimethyl Histone H3 (Lys36) in HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected dimethyl Histone H3 (Lys36) in 10 µg HeLa acid extract and demonstrated a loss of signal in 0.5 µg of unmethylated recombinant Histone H3.
Description de la cible
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1