Principaux documents
Z743209
Julabo® bath accessories
hollow polyproplylene balls, diam. 20 mm, for use in Julabo CORIO and Pura water baths, pack of 1000 pieces
1 EA
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
133,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1000 pieces
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970010
Description générale
Place the hollow polyproplylene balls in a thermostat bath to form an even covering layer, exclusively for use in waterr. The floating balls reduce: heat loss, evaporation loss (up to 90%), oxygen input, odors, light exposure and are food-safe up to 100°C.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.