06-756
Anti-Frizzled 5 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Fz5, Fzd5
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FZD5(7855)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Lysates from mouse liver, C2C12, Jurkat, and HUVEC
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1