07-175
Anti-phospho-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, Stress-activated protein kinase JNK1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-ac
498,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
498,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, horse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (p(Thr183/pTyr185), (pThr221/pTyr223))
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JNK on 10 µg of untreated and lambda phosphatase RAW264.7 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Untreated and Lambda phosphatase treated RAW264.7 cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1