06-114
Anti-Cathepsin D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTSD(1509)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cathepsin D on 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Predicted molecular weight of the active form is ~46 kDa and ~ 54 kDa for the precursor form.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable