Principaux documents
06-1049
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-axine-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Axin-1, Axis inhibition protein 1, hAxin
100 μG
381,00 €
381,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2026Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
381,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
381,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2026Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Axin1(12005)
Description générale
L'axine-1 est une protéine d'échafaudage formant un complexe de destruction de la bêta-caténine et un facteur de transcription de la voie de signalisation Wnt. Les variations de la voie de signalisation Wnt ont été associées à la formation de certains cancers primitifs de l'être humain. Une mutation de l'axine-1 a été associée au carcinome épidermoïde oral. L'axine-1 se lie à GSK3alpha et active la voie de signalisation Wnt qui a été associée à la croissance et au développement des cellules. L'axine-1 a également été impliquée dans la maladie d'Alzheimer.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine axine-1 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'axine-1 dans des cellules A431 et HeLa.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'axine-1 dans des tissus rénaux et cutanés humains.
L'anticorps anti-axine-1 est un anticorps dirigé contre la protéine axine-1 destiné à une utilisation en western blotting, immunocytochimie et immunohistochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HEK293.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'axine-1 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 110 kDa. Une bande non caractérisée apparaît aux environs de 40 et 45 kDa dans certains lysats.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shiwei Zhou et al.
Pharmaceutics, 13(3) (2021-04-04)
Genetic evidence has indicated that β-catenin plays a vital role in glucose and lipid metabolism. Here, we investigated whether pyrvinium, an anthelmintic agent previously reported as a down-regulator of cellular β-catenin levels, conferred any metabolic advantages in treatment of metabolic
Anuradha Kumari et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(4), e21539-e21539 (2021-03-21)
An aberrant accumulation of nuclear β-catenin is closely associated with the augmentation of cancer malignancy. In this work, we report that several microtubule-targeting agents (MTAs) such as vinblastine, taxol, and C12 (combretastatin-2-aminoimidazole analog) inhibit Wnt/β-catenin signaling in oral squamous cell
Yiwei Li et al.
Cell stem cell, 28(1), 63-78 (2020-10-15)
Enormous amounts of essential intracellular events are crowdedly packed inside picoliter-sized cellular space. However, the significance of the physical properties of cells remains underappreciated because of a lack of evidence of how they affect cellular functionalities. Here, we show that
Ludovic Zimmerlin et al.
Development (Cambridge, England), 143(23), 4368-4380 (2016-11-02)
The derivation and maintenance of human pluripotent stem cells (hPSCs) in stable naïve pluripotent states has a wide impact in human developmental biology. However, hPSCs are unstable in classical naïve mouse embryonic stem cell (ESC) WNT and MEK/ERK signal inhibition