05-769
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SAP
390,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
About This Item
390,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP, clone SAP, Upstate®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SAP, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Integrins
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable