05-495
Anti-phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) Antibody, clone 8-5-2
clone 8-5-2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
signal transducer and activator of transcription 5A
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8-5-2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, sheep, human, rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
Informations sur le gène
human ... STAT5A(6776)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this lot detected phosphorylated STAT5A/B in lysates from 3T3/NIH cells stimulated with PDGF. 0.5-2 μg/mL of a previous lot detected phosphorylated STAT5A/B in lysates from 3T3/A31 cells stimulated with PDGF and from HeLa cells stimulated with interferon-a (IFN-a).
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
IFN-α induced HeLa cells or GM-CSF treated TF-1 cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable