Documents
05-432
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NR1, CT
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Grin1, NMDA R1 receptor C1 cassette, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Description générale
La sous-unité NR1 (NMDA1 ou NMDAR1, également appelée GRIN1) forme, avec la sous-unité NR2, un hétérodimère qui constitue le récepteur NMDA. Le récepteur NMDA (NMDAR) est un récepteur ionotrope du glutamate. Comme son nom l'indique, le NMDA (N-méthyl-D-aspartate) est un agoniste du récepteur NMDA. Le récepteur NMDA présente une double caractéristique : il est à la fois activé par un ligand et voltage-dépendant selon sa sensibilité au magnésium. L'activation des récepteurs NMDA déclenche l'ouverture d'un canal ionique qui est non sélectif pour les cations. Ce dernier laisse entrer dans la cellule des ions Na+ ainsi que de petites quantités d'ions Ca2+, tout en laissant sortir des ions K+. L'entrée de calcium via les récepteurs NMDA intervient dans la plasticité synaptique, mécanisme cellulaire de l'apprentissage et de la mémoire.
Spécificité
Cet anticorps est spécifique de NR1, d'un Mr de 130 kDa. L'épitope correspond à une région (a.a. 834-864) commune à toutes les isoformes NR1 et devrait donc réagir de manière croisée avec toutes les isoformes NR1. Une bande supplémentaire peut être détectée à des concentrations plus élevées, Mr de 200 kDa.
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette His correspondant aux résidus 834-938 de la protéine NR1A de rat La séquence immunisante est identique chez le rat et chez l'Homme.
Épitope : L'épitope correspond à une région (a.a. 834-864) commune à toutes les isoformes NR1
Application
Immunoprécipitation :
4 μg d'un précédent lot ont permis d'immunoprécipiter la sous-unité NR1 contenue 500 mg de préparation microsomale de cerveau de rat.
Immunocytochimie :
un laboratoire indépendant a montré une coloration positive dans des cellules QT-6, transfectées pour exprimer NR1, qui ont été fixées avec du paraformaldéhyde à 4 %/du saccharose à 4 % dans du PBS, ainsi que dans des neurones de rats cultivés non transfectés.
Remarque : Ne pas faire bouillir la préparation microsomale. Incuber à température ambiante pendant 30 à 45 minutes.
L'anticorps anti-NR1, CT détecte le taux de NR1 ; son utilisation a été publiée et validée en IC, IP et WB.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur une préparation de protéines microsomales de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 μg/ml de ce lot a permis de détecter la protéine NR1 dans 20 μg d'une préparation microsomale de cerveau de rat (réf. 12-144).
Description de la cible
Poids réel : ~130 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 °C et 8 ºC à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Glutamate binding to the GluN2B subunit controls surface trafficking of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors.
She, K; Ferreira, JS; Carvalho, AL; Craig, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Natural reward experience alters AMPA and NMDA receptor distribution and function in the nucleus accumbens.
Pitchers, KK; Schmid, S; Di Sebastiano, AR; Wang, X; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM
Testing null
Jia-Hua Hu et al.
Nature neuroscience, 15(6), 836-844 (2012-05-09)
Group I metabotropic glutamate receptors (mGluRs), including mGluR1 and mGluR5, are G protein–coupled receptors (GPCRs) that are expressed at excitatory synapses in brain and spinal cord. GPCRs are often negatively regulated by specific G protein–coupled receptor kinases and subsequent binding
NMDA receptors mediate synaptic competition in culture.
She, K; Craig, AM
Testing null
Kourtney Graham et al.
NPJ schizophrenia, 5(1), 1-1 (2019-01-16)
The 14-3-3 family of proteins is genetically linked to several psychiatric disorders, including schizophrenia. Our 14-3-3 functional knockout (FKO) mice, as well as other 14-3-3 knockout models, have been shown to exhibit behavioral endophenotypes related to schizophrenia. While specific forebrain