Principaux documents
05-23-3801
Sigma-Aldrich
Endothelin 3, Human and Rat
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets.
Synonyme(s) :
Endothelin 3, Human and Rat, ET-3, CTCFTYKDKECVYYCHLDIIW
.5 MG
585,00 €
585,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
.5 MG
585,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C121H168N26O33S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2643.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
585,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
5% acetic acid: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(
Clé InChI
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
Description générale
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets. A potent stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines. Reported to activate phospholipase C in fibroblasts expressing ETA receptors.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Yes
Séquence
H-Cys¹-Thr-Cys³-Phe-Thr-Tyr-Lys-Asp-Lys-Glu-Cys¹¹-Val-Tyr-Tyr-Cys¹⁵-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-OH (disulfide bonds: 1 → 15; 3 → 11)
Forme physique
Supplied as a trifluoroacetate salt. Sold on the basis of peptide content.
Notes préparatoires
Dissolve peptide initially at 8 mg/ml in 80% cold acetic acid, then dilute with cold water to 5% acetic acid and 0.5 mg/ml peptide.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Autres remarques
Gresser, O., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.224, 169.
Astarie-Dequeker, C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 524.
Xin, X., et al. 1995. Endocrinology 136, 132.
Brunner, F., et al. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 1291.
Lamers, J.M., et al. 1992. Mol. Cell. Biochem. 116, 59.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable