Documents
05-1334-M
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl Histone H3 (Lys27), clone CMA309
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable