04-932
Anti-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag Antibody, clone C16T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C16T, from rabbit
Synonyme(s) :
calmodulin 1, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), phosphorylase kinase, delta subunit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C16T, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALM1(801)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualité
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected a recombinant protein containing the calmodulin binding protein epitope tag in lysates from transformed E. coli.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Samples containing the calmodulin binding protein epitope tag.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable