04-825
Anti-PDGFRβ Antibody, clone 4A56, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 4A56, Upstate®
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A56, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRB(5159)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
A 1:2,000 dilution of this lot detected PDGFRβ in RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, and human HFF cells.
Immunoprecipitation: 4 μg of a previous lot immunoprecipitated PDGFRβ from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Remarque sur l'analyse
RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, or human HFF cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable