04-721
Anti-Dicer1 Antibody, clone 5D12.2
clone 5D12.2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
DCR1, Dicer, HERNA, KIAA0928
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D12.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DICER1(23405)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Binding Protein (RBP)
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable