Principaux documents
03-0164-00
Millipore
Kit haute sensibilité pour l'IL-17F humaine SMC®
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
Synonyme(s) :
IL-17F Single Molecule Counting Kit, IL-17F ultra-sensitive immunoassay, IL17F immunoassay kit, Interleukin-17F immunoassay kit
1 KIT
1 050,00 €
1 050,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
1 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
1 050,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Utilisation
 kit sufficient for 96 wells
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
SMC®
assay range
sensitivity: 0.20 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.10-100 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Entrée
plasma
serum
Compatibilité
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit d′immunoessai haute sensibilité pour l′IL-17F humaine SMC® contient tous les réactifs nécessaires pour effectuer le test. Ce test tire parti du déroulement d′un immunoessai standard configuré dans un format de microplaque standard.
Les protocoles de test sont similaires à ceux des méthodes ELISA en sandwich, avec deux différences importantes :
1) Le tampon d′élution perturbe le sandwich, ce qui détache l′anticorps de détection marqué pour la quantification.
2) Les systèmes d′immunoessais Erenna et SMCxPRO® détectent les analytes selon la technologie de comptage de molécules uniques (Single Molecule Counting ou SMC®).
Spécificité
IL-17F s′est avéré détectable dans des échantillons de primates non humains. Cependant, l′essai n′a pas été validé dans ces espèces.
Informations légales
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenu apparenté
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.