03-0136-00
SMC® Mouse IL-4 Discovery Immunoassay Kit
Synonyme(s) :
mouse IL 4 immunoassay kit, mouse IL-4 Single Molecule Counting Kit, mouse IL-4 ultra-sensitive immunoassay, mouse Interleukin 4 immunoassay kit
943,00 €
About This Item
943,00 €
Produits recommandés
Espèces réactives
mouse
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
Technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Catégories apparentées
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Composants
Mouse IL-4 Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-4 Detection Antibody
Mouse IL-4 Standard
SMC® Mouse IL-4 Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1