Principaux documents
V-902
Supelco
Vardenafil dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
164,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H32N6O4S·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C(C)N=C(CCC)N1N2)N=C2C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC)CC4)=O)=CC=C3OCC.Cl.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
Clé InChI
NOIHTGOGFDFCBN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE5A(8654)
Description générale
Vardenafil, a phosphodiesterase inhibitor, is used to treat erectile dysfunction. This Snap-N-Spike® reference solution is applicable for use in urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Vardenafil is sold under the trade names Levitra® and Staxyn®.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Levitra is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Staxyn is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Osama Shaeer
The journal of sexual medicine, 10(2), 532-540 (2012-10-24)
Utility of phosphodiesterase inhibitors (PDEi's) for the treatment of erectile dysfunction (ED) has been the focus of experimental and clinical studies. However, public preferences, attitudes, and experiences with PDEi's are rarely addressed from a population/epidemiology viewpoint. The Global Online Sexuality
I A Korneev
Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (2)(2), 106-108 (2013-06-26)
The arsenal of professionals providing assistance to men with erectile dysfunction includes a new, mouth dissolving dosage form of the vardenafil--levitra ODT. This form is effective, safe, and has a higher bioavailability as compared to vardenafil in the form of
O A H Reneerkens et al.
Psychopharmacology, 225(2), 303-312 (2012-08-03)
Sensory gating is an adaptive mechanism of the brain to prevent overstimulation. Patients suffering from clinical disorders such as Alzheimer's disease or schizophrenia exhibit a deficit in gating, which indicates not only an impairment in basic information processing that might
Kristina Y Rust et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(6), 729-735 (2012-11-07)
Phosphodiesterase type 5 inhibitors such as sildenafil, vardenafil, and tadalafil are a class of drugs used primarily in the treatment of erectile dysfunction. Sildenafil and tadalafil are also approved for the treatment of pulmonary hypertension. The aim of this study
Daniel J Mans et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 75, 153-157 (2012-12-25)
Ion mobility spectrometry was used as a rapid screening tool for the detection of acetildenafils, sildenafils and avanafil within adulterated herbal supplement matrices. Acetildenafils show a tendency for partial fragmentation during the desorption/ionization process affording two peaks in the ion