Principaux documents
T-122
Supelco
Teriflunomide solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
1 ML
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
121,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.21
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in acetonitrile
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Clé InChI
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Description générale
Teriflunomide, marketed under the trade name Aubagio, is the active metabolite of leflunomide, an immunosuppressive disease-modifying antirheumatic drug, used in active moderate-to-severe rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. An analytical reference standard for use in LC/MS or GC/MS applications including clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience