T-050
Temazepam glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Temazepam Glucuronide Solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].CN1C(=O)C(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc14
InChI
1S/C22H21ClN2O8.Li/c1-25-13-8-7-11(23)9-12(13)14(10-5-3-2-4-6-10)24-19(20(25)29)33-22-17(28)15(26)16(27)18(32-22)21(30)31;/h2-9,15-19,22,26-28H,1H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19?,22-;/m0./s1
Clé InChI
RQHXRNLYSZXQKI-NMJPLRNWSA-M
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Protocoles
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.