S-057
JWH-210 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C([2H])N(CCCC(C)O)C2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC=C(CC)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C26H27NO2/c1-3-19-14-15-23(21-11-5-4-10-20(19)21)26(29)24-17-27(16-8-9-18(2)28)25-13-7-6-12-22(24)25/h4-7,10-15,17-18,28H,3,8-9,16H2,1-2H3/i6D,7D,12D,13D,17D
Clé InChI
QRNSSTWZDKYLOO-HKUKTWOQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)