Principaux documents
S-044
Supelco
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.47
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)CCCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25NO2/c1-18(27)9-6-7-16-26-17-23(21-13-4-5-15-24(21)26)25(28)22-14-8-11-19-10-2-3-12-20(19)22/h2-5,8,10-15,17-18,27H,6-7,9,16H2,1H3
Clé InChI
OMWLYFDUQMJPOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A major urinary metabolite of JWH-019. JWH-019 is a newer synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This urinary biomarker is also referred to as the omega minus one hydroxy metabolite of JWH-019.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :