Principaux documents
R-027
Supelco
(±)-threo-Ritalinic acid-D10 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Racemic Ritalinic Acid-D10 Solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H7D10NO2 · HCl
Poids moléculaire :
265.80
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit R-027 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)(C(O)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12+;/m0./s1/i4D2,5D2,8D2,9D2,11D,12D;
Clé InChI
SCUMDQFFZZGUQY-SMKJLJITSA-N
Description générale
Ritalinic acid is the major urinary metabolite of methylphenidate, which is approved for treatment of ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) and narcolepsy. This new stable-labeled internal standard is suitable for a wide variety of GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :