Principaux documents
P-111
Supelco
Promethazine hydrochloride solution
1.0 mg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.88
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit P-111 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base))
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(N(C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Promethazine is a phenothiazine analog prescribed for treatment of nausea, motion sickness, vomiting, and allergies. Sold under trade names such as Phenergan® and Phenadoz®, promethazine has antihistamine, sedative, and mild antipsychotic effects. This Certified Spiking Solution® is suitable for GC/MS or LC/MS methods in promethazine testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing. Among drug abusers, promethazine has reportedly been misused in conjunction with opioids, benzodiazepines, and sedatives.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :