Principaux documents
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.69
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Agence
NMI Australia certified reference material
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Brain, Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable