Principaux documents
N-152
Supelco
(±)-Normetanephrine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(±)-Normetanephrine hydrochloride, Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride, Vanillyl alcohol, α-(aminomethyl)-, hydrochloride, (±)-
1 ML
91,40 €
91,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
91,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
91,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Format
single component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].NCC(O)c1cc(c(cc1)O)OC.[H+]
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
VKFPRGQZWKTEON-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Normetanephrine, a metabolite of norepinephrine, is a marker for catecholamine-secreting tumors such as pheochromocytoma. This Certified Reference Material is suitable for LC-MS/MS monitoring of normetanephrine levels in urine or plasma for diagnostic testing or endocrinology.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :