Principaux documents
N-078
Supelco
(S)-N-Nitrosoanatabine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
NAT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit N-078 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1([C@@H](CC=CC1)c2cnccc2)N=O
InChI
1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
ZJOFAFWTOKDIFH-JTQLQIEISA-N
Description générale
N-Nitrosoanatabine or NAT is a potent carcinogen and biomarker of exposure to cigarette smoke. It′s found in a variety of tobacco products such as cigarettes, electronic cigarettes, nicotine gum and oral snuff. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for use in LC-MS/MS or GC/MS methods for nicotine testing, environmental monitoring, or clinical and diagnostic testing of nicotine biomarkers.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup