Principaux documents
M-225
Supelco
3-Methyl fentanyl-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C1713C6H30N2O · HCl
Poids moléculaire :
392.91
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 3-methyl fentanyl levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. 3-Methyl fentanyl is an opioid analgesic analog of fentanyl and has been sold as a designer drug on the illicit drug market.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :