Principaux documents
M-167
Supelco
5-MeO-DiPT
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H26N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.40
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit M-167 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C(C)C)C(C)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C17H26N2O/c1-12(2)19(13(3)4)9-8-14-11-18-17-7-6-15(20-5)10-16(14)17/h6-7,10-13,18H,8-9H2,1-5H3
Clé InChI
DNBPMBJFRRVTSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-MeO-DiPT (5-methoxy-diisopropyltryptamine), known by the street names Foxy or Foxy Methoxy, is a designer tryptamine that can cause auditory distortions and hallucinations. Reports suggest that 5-MeO-DiPT is seven times more potent than the hallucinogen DMT as a result of the methoxy substitution at position five on the tryptamine ring. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS testing applications in forensic toxicology, urine drug testing, or clinical chemistry.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :