M-169
5-MeO-AMT
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(C)CC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C12H16N2O/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3
Clé InChI
OGNJZVNNKBZFRM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)