Principaux documents
I-025
Supelco
Interference Mix 3 (For Qualitative Use Only)
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile, analytical standard, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit I-025 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Aripiprazole, 100 μg/mL
Lacosamide, 100 μg/mL
Oxcarbazepine, 100 μg/mL
(+)-Propoxyphene, 50 μg/mL
Rufinamide, 100 μg/mL
Warfarin, 1000 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs (+)-propoxyphene; aripiprazole; lacosamide; oxcarbazepine; rufinamide; and warfarin. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :