Principaux documents
H-125
Supelco
5beta/6beta-Hydroxy Lurasidone (Mixture of Diastereomers) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H36N4O3S
Poids moléculaire :
508.68
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Hydroxylurasidone is the most abundant metabolite of lurasidone in urine. Lurasidone, marketed under the trade name Latuda®, is a new atypical antipsychotic developed for the treatment of schizophrenia and episodes of depression in adults with bipolar disorder (manic depression). A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research, or urine drug testing.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Latuda is a registered trademark of Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Kenneth D Harrison et al.
The EMBO journal, 30(12), 2490-2500 (2011-05-17)
Dolichol monophosphate (Dol-P) functions as an obligate glycosyl carrier lipid in protein glycosylation reactions. Dol-P is synthesized by the successive condensation of isopentenyl diphosphate (IPP), with farnesyl diphosphate catalysed by a cis-isoprenyltransferase (cis-IPTase) activity. Despite the recognition of cis-IPTase activity
Eleonora Lapi et al.
Molecular cell, 32(6), 803-814 (2008-12-30)
p73 has been identified as a structural and functional homolog of the tumor suppressor p53. The transcriptional coactivator Yes-associated protein (YAP) has been demonstrated to interact with and to enhance p73-dependent apoptosis in response to DNA damage. Here, we show
Christina J Matheny et al.
Chemistry & biology, 20(11), 1352-1363 (2013-11-05)
Phenotypic high-throughput chemical screens allow for discovery of small molecules that modulate complex phenotypes and provide lead compounds for novel therapies; however, identification of the mechanistically relevant targets remains a major experimental challenge. We report the application of sequential unbiased
Cristin D Davidson et al.
Annals of clinical and translational neurology, 3(5), 366-380 (2016-05-28)
Niemann-Pick type C (NPC) disease is a fatal, neurodegenerative, lysosomal storage disorder characterized by intracellular accumulation of unesterified cholesterol (UC) and other lipids. While its mechanism of action remains unresolved, administration of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPβCD) has provided the greatest disease amelioration
Peng Wang et al.
Nature medicine, 21(4), 383-388 (2015-03-10)
Types 1 and 2 diabetes affect some 380 million people worldwide. Both ultimately result from a deficiency of functional pancreatic insulin-producing beta cells. Beta cells proliferate in humans during a brief temporal window beginning around the time of birth, with