G-027
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Gingerols/Shogaols Mix Solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
6-Gingerol, 500 μg/mL
8-Gingerol, 500 μg/mL
10-Gingerol, 500 μg/mL
6-Shogaol, 500 μg/mL
8-Shogaol, 500 μg/mL
10-Shogaol, 500 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup